Stampa…
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
OR3234-100G OR3234-25G OR3234-5G
APOSOR3234-100GEA 84.4 EUR
APOSOR3234-100G APOSOR3234-25G APOSOR3234-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
Peso molecolare: 121,20 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05861480
CAS Number: 343338-28-3