Stampa…
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyrimidin-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32338-1G OR32338-5G
APOSOR32338-1GEA 176 EUR
APOSOR32338-1G APOSOR32338-5G
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyrimidin-5-ol 95%
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyrimidin-5-ol
Formula: C₁₃H₁₁N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001195
CAS Number: 95980-02-2