Stampa…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32335-1G OR32335-5G
APOSOR32335-1GEA 154 EUR
APOSOR32335-1G APOSOR32335-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₈H₁₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02186990
CAS Number: 15029-34-2