Stampa…
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
OR3233-100G OR3233-25G OR3233-500G
APOSOR3233-100GEA 84.4 EUR
APOSOR3233-100G APOSOR3233-25G APOSOR3233-500G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
Peso molecolare: 121,20 g/mol
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05861479
CAS Number: 196929-78-9