Stampa…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR323299-100G OR323299-1KG OR323299-500G
APOSOR323299-100GEA 21.9 EUR
APOSOR323299-100G APOSOR323299-1KG APOSOR323299-500G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 97%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formula: C₇H₁₃NO₄
Punto di fusione: 87…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002690
CAS Number: 4530-20-5