N-Methylmorpholine-N-oxide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Punto di fusione: 180…184 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005947 CAS Number: 7529-22-8 EINECS: 231-391-8 |