Stampa…
4-ter-Butilpirocatecolo
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
OR323288-1KG OR323288-250G OR323288-5KG
APOSOR323288-1KGEA 176 EUR
APOSOR323288-1KG APOSOR323288-250G APOSOR323288-5KG
4-ter-Butilpirocatecolo
4-ter-Butilpirocatecolo
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002201
CAS Number: 98-29-3