Stampa…
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 102 EUR
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Formula: C₁₀H₂₀O₅Si
Peso molecolare: 248,35 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C
Densità: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008593
CAS Number: 2530-85-0