8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₁₃NO₃S Punto di fusione: 215…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003998 CAS Number: 82-76-8 |