Stampa…
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32327-1G OR32327-5G
APOSOR32327-1GEA 236 EUR
APOSOR32327-1G APOSOR32327-5G
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082826
CAS Number: 107407-80-7