Stampa…
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-4,7-diazaindole
OR323262-25G OR323262-10G
APOSOR323262-25GEA 344 EUR
APOSOR323262-25G APOSOR323262-10G
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834822
CAS Number: 875781-43-4