Stampa…
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR323258-5G OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA 43 EUR
APOSOR323258-5G APOSOR323258-25G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C4HBr2NO2
Punto di fusione: 228…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185696
CAS Number: 1122-10-7
UN: 3261
ADR: 8,II