Stampa…
(2-Bromopropyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene
OR323250-25G OR323250-5G
APOSOR323250-25GEA 829 EUR
APOSOR323250-25G APOSOR323250-5G
(2-Bromopropyl)benzene
(2-Bromopropyl)benzene
Formula: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
Peso molecolare: 199,09 g/mol
Punto di ebollizione: 107…109 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000149
CAS Number: 2114-39-8