Stampa…
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32325-1G OR32325-5G
APOSOR32325-1GEA 299 EUR
APOSOR32325-1G APOSOR32325-5G
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568888
CAS Number: 320424-43-9