Stampa…
1,4-Dibromobutane
Fornitore: Apollo Scientific
OR323244-500G OR323244-100G OR323244-1KG
APOSOR323244-500GEA 64.4 EUR
APOSOR323244-500G APOSOR323244-100G APOSOR323244-1KG
1,4-Dibromobutane
1,4-Dibromobutane
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Punto di ebollizione: 63…65 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000261
CAS Number: 110-52-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III