Stampa…
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
OR32315-1G OR32315-5G
APOSOR32315-1GEA 168 EUR
APOSOR32315-1G APOSOR32315-5G
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(2-Propynyl)-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₁H₇NO₂
Peso molecolare: 185,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00225166
CAS Number: 4290-87-3