Stampa…
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
OR323128-5G OR323128-25G
APOSOR323128-5GEA 87.3 EUR
APOSOR323128-5G APOSOR323128-25G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Formula: C₁₃H₁₂N₄
Peso molecolare: 224,27 g/mol
Punto di fusione: 236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00451475
CAS Number: 7621-86-5