Stampa…
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(3-Oxobutan-2-yl)oxy]benzonitrile
OR32311-1G OR32311-25G OR32311-5G
APOSOR32311-1GEA 176 EUR
APOSOR32311-1G APOSOR32311-25G APOSOR32311-5G
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243580
CAS Number: 306979-60-2