Kartogenin
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-((4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, 2-([1,1'-Biphenyl]-4-ylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, N-Biphenyl-4-yl-phthalamic acid
Formula:
C₂₀H₁₅NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00560510 CAS Number: 4727-31-5 |