Stampa…
2-Methyl-2-(phenylsulphanyl)propanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32309-1G OR32309-5G
APOSOR32309-1GEA 299 EUR
APOSOR32309-1G APOSOR32309-5G
2-Methyl-2-(phenylsulphanyl)propanal 95%
2-Methyl-2-(phenylsulphanyl)propanal
Formula: C₁₀H₁₂OS
Peso molecolare: 180,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243420
CAS Number: 63996-66-7