Stampa…
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR323004-1G OR323004-5G
APOSOR323004-1GEA 157 EUR
APOSOR323004-1G APOSOR323004-5G
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₇
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18382162
CAS Number: 80366-85-4