Stampa…
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3230-1G OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA 93.1 EUR
APOSOR3230-1G APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃S
Peso molecolare: 125,20 g/mol
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275724
CAS Number: 51640-52-9