Stampa…
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32297-1G OR32297-5G
APOSOR32297-1GEA 299 EUR
APOSOR32297-1G APOSOR32297-5G
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formula: C₁₀H₇ClN₄
Peso molecolare: 218,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140733
CAS Number: 91895-39-5