Stampa…
DL-Isoserine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322969-10G OR322969-5G
APOSOR322969-10GEA 68.3 EUR
APOSOR322969-10G APOSOR322969-5G
DL-Isoserine 97%
DL-Isoserine
Formula: C₃H₇NO₃
Punto di fusione: 235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008138
CAS Number: 565-71-9