Stampa…
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322862-5G OR322862-25G
APOSOR322862-5GEA 109 EUR
APOSOR322862-5G APOSOR322862-25G
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole 98%
3-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₅N₃
Peso molecolare: 83,0900 g/mol
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233931
CAS Number: 7170-01-6