Stampa…
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquinoline-2,5-dione
OR32280-1G OR32280-5G
APOSOR32280-1GEA 234 EUR
APOSOR32280-1G APOSOR32280-5G
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13184135
CAS Number: 77903-18-5