Stampa…
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR322770-1G OR322770-250MG
APOSOR322770-1GEA 435 EUR
APOSOR322770-1G APOSOR322770-250MG
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine
Formula: C₁₁H₁₈N₄
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001209
CAS Number: 54998-08-2
UN: 3259
ADR: 8,III