Stampa…
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR32277-1G OR32277-250MG
APOSOR32277-1GEA 132 EUR
APOSOR32277-1G APOSOR32277-250MG
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 242,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07698579
CAS Number: 886360-95-8