Stampa…
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322745-25G OR322745-5G
APOSOR322745-25GEA 197 EUR
APOSOR322745-25G APOSOR322745-5G
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Formula: C₆H₉N₃
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016619
CAS Number: 615-47-4
EINECS: 210-428-1