Stampa…
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Diamino-7-bromoquinazoline, DHFR-IN-3
OR322728-1G OR322728-250MG OR322728-5G
APOSOR322728-1GEA 129 EUR
APOSOR322728-1G APOSOR322728-250MG APOSOR322728-5G
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Formula: C₈H₇BrN₄
Peso molecolare: 239,0720 g/mol
Punto di fusione: 255…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08706214
CAS Number: 137553-43-6