6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
Formula:
C₁₀H₇N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00828638 CAS Number: 218157-81-4 |