Stampa…
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR322698-1G OR322698-250MG
APOSOR322698-1GEA 355 EUR
APOSOR322698-1G APOSOR322698-250MG
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C7H5N3O2
Peso molecolare: 163,1335 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07438024
CAS Number: 21038-67-5