1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32269-1G
OR32269-5G
APOSOR32269-1GEA
234
EUR
APOSOR32269-1G
APOSOR32269-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula:
C₆H₁₁N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02255831 CAS Number: 3524-33-2 |