1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR322681-500MG
OR322681-1G
APOSOR322681-500MGEA
415
EUR
APOSOR322681-500MG
APOSOR322681-1G
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₇ClN₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00141204 CAS Number: 339029-56-0 |