Stampa…
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Fornitore: Apollo Scientific
OR322631-500MG OR322631-1G
APOSOR322631-500MGEA 275 EUR
APOSOR322631-500MG APOSOR322631-1G
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03768342
CAS Number: 845290-58-6