Stampa…
5,7-Dimethylisatin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,7-Dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione
OR322609-5G OR322609-25G
APOSOR322609-5GEA 80 EUR
APOSOR322609-5G APOSOR322609-25G
5,7-Dimethylisatin 97%
5,7-Dimethylisatin
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047219
CAS Number: 39603-24-2