(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₇NO₄S Densità: 1,012 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066238 CAS Number: 104530-79-2 UN: 1993 ADR: 3,III |