Stampa…
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR322579-250MG OR322579-100MG OR322579-1G
APOSOR322579-250MGEA 309 EUR
APOSOR322579-250MG APOSOR322579-100MG APOSOR322579-1G
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₈BrNO₄
Peso molecolare: 274,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06666938
CAS Number: 65447-49-6
UN: 1759
ADR: 8,III