Stampa…
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32256-1G OR32256-5G
APOSOR32256-1GEA 270 EUR
APOSOR32256-1G APOSOR32256-5G
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791155
CAS Number: 82440-25-3