Stampa…
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR322524-1G OR322524-500MG
APOSOR322524-1GEA 328 EUR
APOSOR322524-1G APOSOR322524-500MG
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424666
CAS Number: 96923-01-2