Stampa…
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[4-Methoxy-3-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR32251-1G OR32251-5G
APOSOR32251-1GEA 299 EUR
APOSOR32251-1G APOSOR32251-5G
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
4-Methoxy-3-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso molecolare: 205,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001240
CAS Number: 385383-47-1