Stampa…
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322504-1G OR322504-5G
APOSOR322504-1GEA 93.1 EUR
APOSOR322504-1G APOSOR322504-5G
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅N₃O
Peso molecolare: 123,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701714
CAS Number: 120747-84-4