Stampa…
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl)ethanone
OR32249-1G OR32249-5G
APOSOR32249-1GEA 234 EUR
APOSOR32249-1G APOSOR32249-5G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02572018
CAS Number: 22106-37-2