Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₆ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00800503 CAS Number: 142547-15-7 |