Stampa…
1-Indancarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322479-1G OR322479-5G
APOSOR322479-1GEA 72.5 EUR
APOSOR322479-1G APOSOR322479-5G
1-Indancarboxylic acid 98%
1-Indancarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021239
CAS Number: 14381-42-1