Stampa…
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322467-1G OR322467-25G OR322467-5G
APOSOR322467-1GEA 81.5 EUR
APOSOR322467-1G APOSOR322467-25G APOSOR322467-5G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C5H3ClN2O2
Peso molecolare: 158,5425 g/mol
Punto di fusione: 117…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318438
CAS Number: 27398-39-6