Stampa…
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32246-1G OR32246-5G
APOSOR32246-1GEA 299 EUR
APOSOR32246-1G APOSOR32246-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001228
CAS Number: 55582-31-5