Stampa…
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
OR322457-1G OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA 53.9 EUR
APOSOR322457-1G APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldehyde 99%
3-Nitrosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041874
CAS Number: 5274-70-4