Stampa…
Metile acrilato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acrilato di metile
OR322452-500ML OR322452-2500M
APOSOR322452-500MLEA 72.7 EUR
APOSOR322452-500ML APOSOR322452-2500M
Metile acrilato 99%
Metile acrilato
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86,09 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008627
CAS Number: 96-33-3
UN: 1919
ADR: 3,II