Stampa…
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(3-Cyanophenyl)piperidine
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 724 EUR
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839908
CAS Number: 370864-72-5